Learn More
4-Methoxy-2(5H)-furanone, 97%
Codice prodotto. 10349300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10349300 5 g Bottiglia in vetro 5g
10016303 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10349300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 276680050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 69556-70-3 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69556-70-3
Formula molecolare C5H6O3
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Numero MDL MFCD00071565
InChI Key VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643477
IUPAC Name 3-methoxy-2H-furan-5-one
SMILES COC1=CC(=O)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-2(5H)-furanone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60°C to 65°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 130°C to 131°C (18.0 mbar)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Sinonimo 4-methoxy-2 5h-furanone, 4-methoxyfuran-2 5h-one, 4-methoxy-5h-furan-2-one, 2 5h-furanone,4-methoxy, 2 5h-furanone, 4-methoxy, 4-methoxy-5-hydrofuran-2-one
Informazioni di solubilità Solubility in water: 240g/L (20°C)
Peso formulazione 114.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxy-2(5H)-furanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.