Learn More
4-Methoxy-2-methylaniline, TRC
Codice prodotto. 30483655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483655 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2636205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-2-methylaniline
CAS 102-50-1
Formula molecolare C8H11NO
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Amino-5-methoxytoluene, 2-Methyl-4-(methyloxy)aniline, 2-Methyl-4-anisidine, 2-Methyl-4-methoxyaniline, 2-Methyl-4-methoxybenzenamine, 2-Methyl-p-anisidine, 3-Methyl-4-aminophenol methyl ether, 4-Methoxy-o-toluidine, [2-Methyl-4-(methyloxy)phenyl]amine, m-Cresidine
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(N)c(C)c1
IUPAC Name 4-methoxy-2-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Peso formulazione 137.0841