Learn More
4-Methoxy-2-methylbenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11476170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476170 5 g 5g
11466170 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476170 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27096.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6245-57-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6245-57-4
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00020291
InChI Key MSVRGYOYISBGTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-methoxybenzoic acid, 4-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl, 4-methoxy-o-toluic acid, acmc-209x9h, ksc495k2d, 2-methyl-4-methoxybenzoicacid, 2-methyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 597216
IUPAC Name 4-methoxy-2-methylbenzoic acid
SMILES COC1=CC(C)=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Punto di fusione 177°C to 181°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%