Learn More
4-Methoxy-2-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10507074 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10507074 1 g Bottiglia in vetro 1g
10123354 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10507074 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393980010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6245-57-4
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00020291
InChI Key MSVRGYOYISBGTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-methoxybenzoic acid, 4-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl, 4-methoxy-o-toluic acid, acmc-209x9h, ksc495k2d, 2-methyl-4-methoxybenzoicacid, 2-methyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 597216
IUPAC Name 4-methoxy-2-methylbenzoic acid
SMILES COC1=CC(C)=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-2-methylbenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 177°C to 180°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(OCH3)CO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.