Learn More
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide, 98+%
Codice prodotto. 11316856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316856 25 g 25g
11306856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316856 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04218.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 119-81-3 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-81-3
Formula molecolare C9H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 210.189
Numero MDL MFCD00017018
InChI Key QGEGALJODPBPGR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-methoxy-2-nitrophenyl acetamide, 4'-methoxy-2'-nitroacetanilide, 4-methoxy-2-nitroacetanilide, 2'-nitro-p-acetanisidide, acetamide, n-4-methoxy-2-nitrophenyl, 2-nitro-p-acetanisidide, p-acetanisidide, 2-nitro, 4-acetamido-3-nitroanisole, 2-nitro-4-methoxyacetanilide, p-acetanisidide, 2'-nitro
PubChem CID 67075
IUPAC Name N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)OC)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Punto di fusione 117°C to 118°C
Quantità 25 g
Beilstein 2809678
Peso formulazione 210.19
Percent Purity ≥98%