Learn More
4-Methoxy-2-nitroaniline(2-Nitro-p-anisidine), TRC
Codice prodotto. 30466575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30466575 250 mg
30467648 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30466575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN491800250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-96-8
Formula molecolare C7 H8 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Sinonimo Benzenamine, 4-methoxy-2-nitro-, 4-Methoxy-2-nitroaniline
IUPAC Name 4-methoxy-2-nitroaniline
SMILES COc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-p-anisidine
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Peso formulazione 168.0535