Learn More
4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30466479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466479 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2716705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid
CAS 29082-91-5
Formula molecolare C7H7NO3
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Methoxypicolinic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
SMILES O=C(O)C1=NC=CC(OC)=C1
IUPAC Name 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Peso formulazione 153.04