Learn More
4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 29082-91-5 |
| Formula molecolare | C7H7NO3 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 4-Methoxypicolinic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | O=C(O)C1=NC=CC(OC)=C1 |
| IUPAC Name | 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 153.14 |
| Peso formulazione | 153.04 |