Learn More
4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide (Omeprazole N-Oxide), Mikromol™
Codice prodotto. 17983976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983976 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983976 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0095.07
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide (Omeprazole N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Omeprazole N-Oxide
CAS 176219-04-8
Nomi componenti o analita Omeprazole N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H19 N3 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Esomeprazole Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole USP Related Compound E, Omeprazole USP RC E, 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Omeprazole N-Oxide, Omeprazole Related Compound E, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity E, Esomeprazole Sodium Impurity E, Omeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
IUPAC Name 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 361.42
Quantità 100 mg
Peso formulazione 361.1096 g/mol