Learn More
4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 17910566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17910566 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17910566 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3563.120025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
CAS 861453-11-4
Nomi componenti o analita 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C15 H21 N O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2
IUPAC Name 4-methoxy-3-(3-morpholinopropoxy)benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 279.33
Quantità 25 mg
Peso formulazione 279.1471 g/mol