Learn More
4-Methoxy-3-buten-2-one, 90%, tech.
Codice prodotto. 10103590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103590 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10103540 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10103590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153390500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4652-27-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4652-27-1
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
InChI Key VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
Sinonimo z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
PubChem CID 643837
IUPAC Name (Z)-4-methoxybut-3-en-2-one
SMILES CO\C=C/C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-3-buten-2-one
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 200°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH=CHCOCH3
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.469
Quantità 50 mL
Beilstein 01, IV, 4080
Fieser 10,258
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methoxy-3-buten-2-one
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.