Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11428956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428956 5 g 5g
11418956 1 g 1g
11438956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428956 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17081.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31680-08-7 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31680-08-7
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00126498
InChI Key YTCRQCGRYCKYNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-4-anisaldehyde, 4-methoxy-3-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-3-nitro, 3-nitro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem8145, 3-nitro-p-anisaldehyde, acmc-1adwt, 4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 700608
IUPAC Name 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 97°C to 100°C
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 98%