Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10174010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10174010 25 g Bottiglia in vetro 25g
10702811 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10174010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 187830250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 89-41-8
Formula molecolare C8H7NO5
Molecular Weight (g/mol) 197.15
Numero MDL MFCD00007256
InChI Key ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methoxybenzoic acid, 3-nitro-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro, unii-dd71o31olz, p-anisic acid, 3-nitro, dd71o31olz, 4-methoxy-3-nitro benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro-benzoic acid, 4-methoxy-3-nitrobenzoicacid
PubChem CID 66640
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189°C to 194°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(NO2)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, 181
Peso formulazione 197.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder