Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30469789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469789 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3270531G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid
CAS 89-41-8
Formula molecolare C8H7NO5
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid, 3-Nitro-4-methoxybenzoic Acid, 3-Nitro-p-anisic Acid, NSC 29085
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC Name 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 197.15
Peso formulazione 197.0324