Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 89-41-8 |
| Formula molecolare | C8H7NO5 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid, 3-Nitro-4-methoxybenzoic Acid, 3-Nitro-p-anisic Acid, NSC 29085 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.15 |
| Peso formulazione | 197.0324 |