Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10612663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10612663 1 g Amber Glass Bottle 1g
10521133 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10612663 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB07277DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 33224-23-6
Formula molecolare C8H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 178.15
Numero MDL MFCD00221439
InChI Key ACAYRJJVKPMSIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800241
IUPAC Name 4-methoxy-3-nitrobenzonitrile
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-nitro-4-methoxybenzonitrile, 4-methoxy-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methoxy-3-nitro, 4-methoxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-1cmtm, 5-cyano-2-methoxynitrobenzene, benzonitrile,4-methoxy-3-nitro
Peso formulazione 178.15
Percent Purity 97%