Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30472331
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472331 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472331 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3270081G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS 33224-23-6
Formula molecolare C8H6N2O3
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Nitro-4-Methoxybenzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2O3/c1-13-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10(11)12/h2-4H,1H3
SMILES COC1=C([N+]([O-])=O)C=C(C#N)C=C1
IUPAC Name 4-methoxy-3-nitrobenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 178.15
Peso formulazione 178.0378