Learn More
4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one, 99%
Codice prodotto. 11314266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11314266 5 g 5g
11304266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11314266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19344.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 69778-83-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69778-83-2
Formula molecolare C5H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 113.116
Numero MDL MFCD00071564
InChI Key TXKQBYYDTLOLHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxy-3-pyrrolin-2-one, 4-methoxy-1h-pyrrol-2 5h-one, 4-methoxy-1,5-dihydro-2h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy, 4-methoxy-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrro-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy-2h-pyrrol-2-on, 4-methoxy-3-pyrroline-2-one
PubChem CID 574769
IUPAC Name 3-methoxy-1,2-dihydropyrrol-5-one
SMILES COC1=CC(=O)NC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one
Punto di fusione 130°C to 134°C
Quantità 5 g
Beilstein 1524505
Peso formulazione 113.12
Percent Purity 99%