missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H31524.03

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg

Quantità 1g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11395135

  • 124.00€ / 1g


Spedizione stimata
27-01-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

53903-59-6
192.137
SSPYTHVQEXWESL-UHFFFAOYSA-N
20488434
COC1=C(C=C(C=C1)O)C(F)(F)F
C8H7F3O2
MFCD09832303
4-methoxy-3-trifluoromethyl phenol, 5-hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl anisole
4-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol

Specifica

4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
1g
C8H7F3O2
4-methoxy-3-trifluoromethyl phenol, 5-hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl anisole
COC1=C(C=C(C=C1)O)C(F)(F)F
192.137
192.14
45°C to 47°C
53903-59-6
MFCD09832303
SSPYTHVQEXWESL-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
20488434
97%
Videos
SDS Documenti