Learn More
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 672-89-9 |
| Formula molecolare | C7H8O3 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COC1=CC(=O)OC(=C1)C |
| IUPAC Name | 4-methoxy-6-methylpyran-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.14 |
| Peso formulazione | 140.0473 |