Learn More
4-Methoxy-alpha-toluenethiol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10667124 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667124 100 g Bottiglia in vetro 100g
10100412 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10667124 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150951000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 6258-60-2 | Molecular Formula: C8H10OS | Molecular Weight: 154.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6258-60-2
Formula molecolare C8H10OS
Molecular Weight (g/mol) 154.23
Numero MDL MFCD00004871
InChI Key PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzyl mercaptan, 4-methoxy-alpha-toluenethiol, 4-methoxybenzylmercaptan, 4-methoxyphenyl methanethiol, 4-methoxy benzylmercaptan, 4-methoxybenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, 4-methoxy, p-methoxybenzyl mercaptan, p-methoxybenzylthiol, p-methoxybenzylmercaptan
PubChem CID 80407
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)methanethiol
SMILES COC1=CC=C(CS)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-α-toluenethiol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1070g/mL
Punti di ebollizione 90°C to 95°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2SH
Indice di rifrazione 1.5720 to 1.578
Quantità 100 g
Beilstein 06, 901
Gravità specifica 1.107
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 154.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxy-alpha-toluenethiol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.