Learn More
4-Methoxy(toluene-d7), CDN
Codice prodotto. 30324563
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324563 0.5 g 0.50g
30319371 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30324563 Fornitore CDN N. del fornitore CDND68300.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (4-methyl-D3,2,3,5,6-D4)
CAS 1036431-36-3
Formula molecolare C8 D7 H3 O
Quantità 0.5 g
Sinonimo Benzene-1,2,4,5-d4, 3-methoxy-6-(methyl-d3)- (ACI), 3-Methoxy-6-(methyl-d3)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1-Methoxy-4-(methyl-d3)benzene-2,3,5,6-d4, 4-Methoxytoluene-α,α,α,2,3,5,6-d7, p-Methylanisole-d7, 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (4-methyl-D3,2,3,5,6-D4)
InChI Formula InChI=1 S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1OC)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 1,2,4,5-tetradeuterio-3-methoxy-6-(trideuteriomethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 129.2075
Peso formulazione 129.1171 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity