Learn More
4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 15447765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15447765 250 mg 250mg
15427765 1 g 1g
15437765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15447765 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30373.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 149777-83-3 | C15H21BO3 | 260.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149777-83-3
Formula molecolare C15H21BO3
Molecular Weight (g/mol) 260.14
Numero MDL MFCD04038966
InChI Key VXSHTICWQKLRMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, e-2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methoxy-trans-beta-styrylboronicacidpinacolester, 2-4-methoxyphenyl-vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-methoxyphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 15419573
IUPAC Name 2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES COC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Quantità 250 mg
Peso formulazione 260.14
Percent Purity 98%