Learn More
4-Methoxyaniline hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30464855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464855 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464855 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM226333500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyaniline hydrochloride
CAS 20265-97-8
Formula molecolare C7H9NO . HCl
Quantità 500 mg
Sinonimo Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Anisidine, hydrochloride (8CI), 4-Methoxyaniline hydrochloride, 4-Methoxybenzenamine hydrochloride, p-Anisidine monohydrochloride, p-Methoxyaniline hydrochloride, p-Methoxyanilinium chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(N)cc1
IUPAC Name 4-methoxyaniline;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 159.61
Peso formulazione 159.0451