Learn More
4-Methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489416
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16489416 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0740
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 4-Methoxybenzaldehyde is a naturally occurring fragrant phenolic compound. 4-Methoxybenzaldehyde has been found in many plant species including horseradish, anise, star anise. 4-Methoxybenzaldehyde is a possible neurotoxicant and it has shown effects that include mortality, attractancy, and interference with host seeking .
4-Methoxybenzaldehyde is a naturally occurring fragrant phenolic compound. 4-Methoxybenzaldehyde has been found in many plant species including horseradish, anise, star anise. 4-Methoxybenzaldehyde is a possible neurotoxicant and it has shown effects that include mortality, attractancy, and interference with host seeking .
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzaldehyde
CAS 123-11-5
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (734.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only