Learn More
4-Methoxybenzamide, 98%
Codice prodotto. 11485207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485207 50 g 50g
11475207 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11485207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22614.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3424-93-9 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3424-93-9
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.165
Numero MDL MFCD00007995
InChI Key GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-anisamide, p-methoxybenzamide, benzamide, 4-methoxy, 4-methoxy benzamide, p-methyoxybenzamide, unii-z85fx3977e, 4-methoxy-benzamide, 4-anisamide, acmc-1cjjo, 4-methoxylbenzamide
PubChem CID 76959
IUPAC Name 4-methoxybenzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzamide
Punto di fusione 164°C to 167°C
Punti di ebollizione 295°C
Quantità 50 g
Beilstein 1862847
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 98%