Learn More
4-Methoxybenzamidoxime, 97%
Codice prodotto. 15418667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418667 5 g 5g
15408667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52141.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5373-87-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5373-87-5
Formula molecolare C8H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD05664434
InChI Key WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
PubChem CID 5360053
IUPAC Name N'-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzamidoxime
Quantità 5 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%