Learn More
4-Methoxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30459638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30459638 4 x 25 mg 100mg
30050780 25 mg 25mg
30051387 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30459638 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3421.0100254AMP
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methoxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
CAS 2206-43-1
Nomi componenti o analita 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 O5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Picotamide Monohydrate Imp. A (EP), Picotamide Imp. A (EP), 2-Methoxy-1,5-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxyisophthalic acid, NSC 20694, Picotamide Monohydrate Impurity A, Picotamide Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Tipo di soluzione Neat
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 196.16
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 196.0372 g/mol