Learn More
4-Methoxybenzenemethanamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxybenzenemethanamine |
| CAS | 2393-23-9 |
| Formula molecolare | C8H11NO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | (4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-(4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-Aminomethyl-4-methoxybenzene, 4-Methoxybenzenemethanamine, 4-Methoxybenzylamine, 4-Methoxyphenylmethylamine, 4-Methyloxybenzylamine, Anisylamine, NSC 9269, [[4-(Methyloxy)phenyl]methyl]amine, p-Methoxybenzylamine, para-Methoxybenzylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CN)cc1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.18 |
| Peso formulazione | 137.0841 |