Learn More
4-Methoxybenzonitrile, 99%
Codice prodotto. 11498486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498486 5 g 5g
11408496 25 g 25g
11418496 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498486 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15945.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 874-90-8 | C8H7NO | 133.15 g/mol
4-Methoxybenzonitrile is used as raw material of parfum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methoxybenzonitrile is used as raw material of parfum.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is hygroscopic in nature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-90-8
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00001818
InChI Key XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
PubChem CID 70129
IUPAC Name 4-methoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzonitrile
Punto di fusione 57°C to 61°C
Punti di ebollizione 256°C to 257°C
Odore Almond-like
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 508117
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxybenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzonitrile