Learn More
4-Methoxybenzophenone, 97%
Codice prodotto. 10295120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10295120 25 g Bottiglia in vetro 25g
10041120 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10295120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125740250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 611-94-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-94-9
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00008403
InChI Key SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 69146
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)-phenylmethanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58°C to 63°C
Colore Orange-Yellow to White
Punti di ebollizione 354°C to 356°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4COC6H5
Quantità 25 g
Beilstein 08, 159
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid