Learn More
4-Methoxybenzoyl chloride, 97%
Descrizione
4-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of stilbene and dihydrostilbene derivatives as potential anti-cancer agents. It is also used in the synthesis of coumarin dimers with potential HIV-1 activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of stilbene and dihydrostilbene derivatives as potential anti-cancer agents. It is also used in the synthesis of coumarin dimers with potential HIV-1 activity.
Solubility
It reacts in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and bases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxybenzoyl chloride |
| Punto di fusione | 22°C |
| Densità | 1.26 |
| Punti di ebollizione | 145°C (14 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 87°C (188°F) |
| Indice di rifrazione | 1.581 |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN1729 |
| Beilstein | 471918 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Methoxybenzoyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzoyl chloride