Learn More
4-Methoxybenzoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30476972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30476972 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476972 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28891525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzoyl Chloride
CAS 100-07-2
Formula molecolare C8H7ClO2
Quantità 25 g
Sinonimo p-Anisoyl Chloride, 4-Anisoyl Chloride, 4-Methoxybenzoic Acid Chloride, 4-Methoxybenzoyl Chloride, 4-Methoxyphenylchloroform, Anisoyl Chloride, NSC 86125, Para-anisoyl Chloride, p-Methoxybenzoic Acid Chloride, p-Methoxybenzoyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)Cl
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Peso formulazione 170.0135