Learn More
4-Methoxybenzoylacetonitrile, 98%
Codice prodotto. 11438546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11438546 25 g 25g
11428546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11438546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15973.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3672-47-7 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3672-47-7
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.187
Numero MDL MFCD00067889
InChI Key IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, 4-methoxybenzoylacetonitrile, 4'-methoxybenzoylacetonitrile, 4-methoxybenzoyl acetonitrile, pubchem10102, 4-cyanoacetyl anisole, maybridge1_004582, acmc-1agd6, p-methoxybenzoylacetonitrile, toslab 6389
PubChem CID 233398
IUPAC Name 3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzoylacetonitrile
Punto di fusione 125°C to 130°C
Quantità 25 g
Beilstein 743909
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 98%