Learn More
4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30472434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472434 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22608525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylate
CAS 104146-10-3
Formula molecolare C24 H23 Cl N2 O5 S
Quantità 25 g
Sinonimo (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R-trans)-7-Phenylacetamido-3-(chloromethyl)-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxybenzyl Ester, GCLE, Cephalosporin Impurity 6
InChI Formula InChI=1S/C24H23ClN2O5S/c1-31-18-9-7-16(8-10-18)13-32-24(30)21-17(12-25)14-33-23-20(22(29)27(21)23)26-19(28)11-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,20,23H,11-14H2,1H3,(H,26,28)/t20-,23-/m1/s1
SMILES COc1ccc(COC(=O)C2=C(CCl)CS[C@@H]3[C@H](NC(=O)Cc4ccccc4)C(=O)N23)cc1
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)methyl (6R,7R)-3-(chloromethyl)-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 486.97
Peso formulazione 486.1016