Learn More
4-Methoxybenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 10051890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10051890 500 g Bottiglia in vetro 500g
10468330 100 g Bottiglia in vetro 100g
13468388 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10051890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159735000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 105-13-5 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-13-5
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00004653
InChI Key MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
PubChem CID 7738
ChEBI CHEBI:86918
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=CC=C(CO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzyl alcohol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 23.0°C to 25.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1125g/mL
Punti di ebollizione 259.0°C
Punto d'infiammabilità 146°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2OH
Indice di rifrazione 1.5430 to 1.5460
Quantità 500 g
Beilstein 06,897
Indice di Merck 15,658
Gravità specifica 1.1125
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 1 volume of 50% alcohol,freely soluble in ether
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxybenzyl alcohol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.