Learn More
4-Methoxybenzyl Alcohol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxybenzyl alcohol (Anisyl alcohol) |
| CAS | 105-13-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C8 H10 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzyl alcohol, p-methoxy- (8CI), 4-Methoxybenzenemethanol, (4-Methoxyphenyl)methyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, 4-(Methoxyphenyl)methanol, 4-Methoxy-α-hydroxytoluene, 4-Methoxybenzyl alcohol, Anise alcohol, Anisic alcohol, NSC 2151, [4-(Methyloxy)phenyl]methanol, p-(Methoxyphenyl)methanol, p-Anisalcohol, p-Anisyl alcohol, p-Methoxybenzyl alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC Name | (4-methoxyphenyl)methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.16 |
| Vedi altri risultati |