Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxybenzyl isocyanate |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punti di ebollizione | 90.0°C (0.6 mmHg) |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.5305 to 1.5325 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 163.18 |
| Percent Purity | 99% |