Learn More
4-Methoxybenzyl isocyanate, 99%
Codice prodotto. 11975681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11975681 25 g Bottiglia in vetro 25g
10688021 1 g Bottiglia in vetro 1g
10578883 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11975681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 319400250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56651-60-6 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56651-60-6
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.18
Numero MDL MFCD00673064
InChI Key QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzyl isocyanate, 1-isocyanatomethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl isocyanate, 4-methoxybenzylisocyanate, isocyanic acid, p-methoxybenzyl, benzene, 1-isocyanatomethyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl methanisocyanate, acmc-20amf5, p-methoxybenzylisocyanate, p-metoxybenzyl-isocyanate
PubChem CID 187910
IUPAC Name 1-(isocyanatomethyl)-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punti di ebollizione 90.0°C (0.6 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5305 to 1.5325
Quantità 25 g
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 99%