Learn More
4-Methoxybenzyl isothiocyanate, 95%
Codice prodotto. 10617381 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10617381 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10617381 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413810050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3694-57-3 | C9H9NOS | 179.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Nota nome 95%
CAS 3694-57-3
CAS min. % 95.0
Colore White
Densità 1.0872g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C to 175.0°C (16.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H9NOS
Indice di rifrazione 1.5910 to 1.5980
Numero MDL MFCD00041117
Quantità 5 g
Beilstein 13, IV, 1747
Gravità specifica 1.0872
Sinonimo 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
InChI Key IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
IUPAC Name 1-(isothiocyanatomethyl)-4-methoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 179.24
PubChem CID 123197
Peso formulazione 179.24
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.