Learn More
4-Methoxybenzyl Isothiocyanate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxybenzyl Isothiocyanate |
| CAS | 3694-57-3 |
| Formula molecolare | C9H9NOS |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxy-benzene, Isothiocyanic Acid p-Methoxybenzyl Ester, alpha-Isothiocyanato-p-methoxytoluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NOS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CN=C=S)cc1 |
| IUPAC Name | 1-(isothiocyanatomethyl)-4-methoxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.24 |
| Peso formulazione | 179.0405 |