Learn More
4-Methoxybenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10051120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10051120 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10193410 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
11975271 500 mL Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10051120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125780250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2393-23-9
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
InChI Key IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
PubChem CID 75452
ChEBI CHEBI:49837
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)methanamine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzylamine
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 236.0°C to 237.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5460 to 1.5480
Quantità 25 mL
Beilstein 13,606
Gravità specifica 1.05
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxybenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.