Learn More
4-Methoxybenzylamine, 98+%
Codice prodotto. 11497217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497217 25 g 25g
11407227 100 g 100g
11417227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11497217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14999.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137.182 g/mol
4-Methoxybenzylamine is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used fine chemical intemediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methoxybenzylamine is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used fine chemical intemediate.
Solubility
It is highly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture sensitive. Store under inert gas. Keep away from Strong oxidizing agentsacids, Acid chlorides, Acid anhydrides, Oxidizing agents, Chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2393-23-9
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.182
Numero MDL MFCD00008122
InChI Key IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
PubChem CID 75452
ChEBI CHEBI:49837
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)methanamine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzylamine
Punto di fusione -10°C
Densità 1.053
Punti di ebollizione 236°C to 237°C
Punto d'infiammabilità 114°C (237°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.546
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 508206
Sensibilità Air sensitive; May form a precipitate
Informazioni di solubilità It is highly soluble in water.
Peso formulazione 137.18
Percent Purity ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzylamine
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Faresætning
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzylamine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.