Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxybenzylamine |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0500g/mL |
| Punti di ebollizione | 236.0°C to 237.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3OC6H4CH2NH2 |
| Indice di rifrazione | 1.5460 to 1.5480 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Methoxybenzylamine
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.