Learn More
4-Methoxybenzylchloride, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10535481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10535481 5 g 5g
10449052 25 g 25g
15264694 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10535481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294170050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 824-94-2 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 824-94-2 , 584-08-7
Formula molecolare C8H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Numero MDL MFCD00000915
InChI Key MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
PubChem CID 69993
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzylchloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -1.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5470 to 1.5490
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: slowly decomposes
Stabilizzatore 1% K2CO3
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxybenzylchloride, stabilized