Learn More
4-Methoxybiphenyl, 98+%
Codice prodotto. 11354524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354524 5 g 5g
11364524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11354524 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01260.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 613-37-6 | C13H12O | 184.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-37-6
Formula molecolare C13H12O
Molecular Weight (g/mol) 184.24
Numero MDL MFCD00014897
InChI Key RHDYQUZYHZWTCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybiphenyl, 4-phenylanisole, p-methoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methoxy, 4-methoxy-1,1'-biphenyl, anisole, p-phenyl, p-phenylanisole, 4-methoxy-biphenyl, biphenyl, 4-methoxy, 1-methoxy-4-phenyl-benzene
PubChem CID 11943
IUPAC Name 1-methoxy-4-phenylbenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybiphenyl
Punto di fusione 86°C to 90°C
Punti di ebollizione 157°C (10 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 2043157
Peso formulazione 184.24
Percent Purity ≥98%