Learn More
4'-Methoxybutyrophenone, 97%
Codice prodotto. 11499263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499263 1 g 1g
11409273 5 g 5g
11419273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499263 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11737.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4160-51-4 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4160-51-4
Formula molecolare C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Numero MDL MFCD00027138
InChI Key JLCDSZXBELPBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-methoxybutyrophenone, 1-4-methoxyphenyl butan-1-one, p-methoxybutyrophenone, 4-methoxybutyrophenone, 1-butanone, 1-4-methoxyphenyl, butyrophenone, 4'-methoxy, 1-4-methoxyphenyl-1-butanone, 4-butyrylanisole, acmc-209jkw, 4'-methoxy-butyrophenone
PubChem CID 77810
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)butan-1-one
SMILES CCCC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methoxybutyrophenone
Punti di ebollizione 124°C to 128°C (4 mmHg)
Indice di rifrazione 1.539
Quantità 1 g
Beilstein 908286
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 97%