Learn More
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30467827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467827 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2616755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
CAS 99768-12-4
Formula molecolare C8H9BO4
Quantità 5 g
Sinonimo (4-Carbomethoxyphenyl)boronic Acid, 4-Carbomethoxybenzeneboronic Acid, 4-Methoxycarbonylbenzeneboronic Acid, Methyl 4-Boronobenzoate, Methyl p-Boronobenzoate, p-(Methoxycarbonyl)boronic Acid, p-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC Name (4-methoxycarbonylphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 179.97
Peso formulazione 180.0594