Learn More
4-Methoxychalcone, 97%
Codice prodotto. 11382096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11382096 5 g 5g
11392096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382096 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03319.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 959-33-1 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 959-33-1
Formula molecolare C16H14O2
Molecular Weight (g/mol) 238.286
Numero MDL MFCD00017179
InChI Key XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
Sinonimo 4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
PubChem CID 641819
IUPAC Name (E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxychalcone
Punto di fusione 73°C to 76°C
Quantità 5 g
Beilstein 978742
Peso formulazione 238.29
Percent Purity 97%