Learn More
4-Methoxychalcone, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2371110
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
959-33-1
C16H14O2
238.29
MFCD00017179
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
641819
(E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
959-33-1
C16H14O2
238.29
MFCD00017179
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
641819
(E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Materiale o nome chimico 4-Methoxychalcone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73°C to 78°C
Colore Yellow
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Peso formulazione 238.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxychalcone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.